Learn More
IRAK4 Antibody (SR1922), R&D Systems™
Code produit 18610214 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610214 100 μg 100µL
18672625 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18610214 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321753100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.14€
    446.25€ / 100µL
    Économisez 69.89€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IRAK4 Monoclonal specifically detects IRAK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IRAK4
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1922
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IPD1, IRAK-4, NY-REN-64, REN64, Renal carcinoma antigen NY-REN-64
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human IRAK4 (Uniprot #: Q9NWZ3)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51135
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG