Learn More
IRF7 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498194 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498194 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498194 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335066UV
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
IRF7 Polyclonal antibody specifically detects IRF7 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IRF7
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène interferon regulatory factor 7, interferon regulatory factor-7H, IRF-7, IRF7A, IRF-7H
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human IRF7 (NP_001563.2).,, Sequence:, KDLSEADARIFKAWAVARGRWPPSSRGGGPPPEAETAERAGWKTNFRCALRSTRRFVMLRDNSGDPADPHKVYALSRELCWREGPGTDQTEAEAPAAVPPP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3665
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG