Learn More
Sulfate de fer(III), technique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Spécification
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 399.88g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(III)sulfate hydrate
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2), hydrate, Sulfuric acid,Ferric sulfate