missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRX3 Antibody (1D7), Novus Biologicals™

Code produit 18437189 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18437189 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18437189 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00079191M05

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IRX3 Monoclonal antibody specifically detects IRX3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IRX3
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 1D7
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:500
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_077312
Alias de gène Homeodomain protein IRXB1, iroquois homeobox 3, Iroquois homeobox protein 3, iroquois-class homeodomain protein IRX-1, iroquois-class homeodomain protein IRX-3, IRX-1, IRXB1FLJ99187
Espèces hôtes Mouse
Immunogène IRX3 (NP_077312, 182 a.a. ∽ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79191
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.