missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ISG15/UCRP Antibody (3E5), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-04310IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ISG15/UCRP Monoclonal antibody specifically detects ISG15/UCRP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| ISG15/UCRP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| G1P2interferon-induced 17-kDa/15-kDa protein, IFI15hUCRP, interferon, alpha-inducible protein (clone IFI-15K), Interferon-induced 15 kDa protein, Interferon-induced 17 kDa protein, interferon-stimulated protein, 15 kDa, ISG15 ubiquitin-like modifier, Ubiquitin cross-reactive protein, ubiquitin-like protein ISG15, UCRPIP17 | |
| Recombinant human ISG15/UCRP (1-157aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Signal Transduction, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| 9636 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 3E5 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu