Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension pour pompes Ismatec™, Puri-Flex™
La tubulure d’extension pour pompes Cole-Parmer™ Ismatec™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
Marque:  Ismatec™ 96418-30
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11759819
  • 84.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2024
Description
  • La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
  • Caractéristiques : Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600), conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spécification
    Spécification
    Tubulure d’extension
    0,045 in
    Puri-Flex
    15,2 m
    1,14 mm x 15,2 m (dia. int. x L)
    Oui
    1,14 mm
    50 pieds
    Pompes Ismatec
    Translucide