Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension pour pompes Ismatec™, Puri-Flex™
La tubulure d’extension pour pompes Cole-Parmer™ Ismatec™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
84.35€ - 85.35€
Spécification
Type de produit | Tubulure d’extension |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Puri-Flex |
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11719819
|
Ismatec™
96418-10 |
0,19 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
85.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11729819
|
Ismatec™
96418-12 |
0,25 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
85.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11739819
|
Ismatec™
96418-18 |
0,51 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
85.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11749819
|
Ismatec™
96418-26 |
0,89 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
85.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11759819
|
Ismatec™
96418-30 |
1,14 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
84.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11769819
|
Ismatec™
96418-34 |
1,42 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
85.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11789819
|
Ismatec™
96418-48 |
2,79 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
85.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Tubulure d’extension | |
Puri-Flex | |
15,2 m | |
Translucide |
Oui | |
50 pieds | |
Pompes Ismatec |