Learn More
Acide isobutyrique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 59.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-31-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.11 |
Numéro MDL | MFCD00002658 |
Clé InChI | KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl |
CID PubChem | 6590 |
ChEBI | CHEBI:16135 |
Nom IUPAC | 2-methylpropanoic acid |
SMILES | CC(C)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10173210
|
Thermo Scientific Acros
122520250 |
25 g | Flacon en verre |
32.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041170
|
Thermo Scientific Acros
122525000 |
500 g | Flacon en verre |
42.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10356470
|
Thermo Scientific Acros
122520010 |
1kg | Flacon en verre |
59.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylationIdentifiants chimiques
79-31-2 | |
88.11 | |
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N | |
6590 | |
2-methylpropanoic acid |
C4H8O2 | |
MFCD00002658 | |
isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl | |
CHEBI:16135 | |
CC(C)C(O)=O |
Spécification
Isobutyric acid | |
79-31-2 | |
153,0°C à 154,0°C | |
99+% | |
(CH3)2CHCO2H | |
02, 288 | |
isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl | |
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylpropanoic acid | |
6590 | |
88.11 | |
0,9500 g/ml | |
Authentique | |
1,3920 à 1,3940 |
99+% | |
-47,0°C | |
Incolore | |
C4H8O2 | |
MFCD00002658 | |
15, 5200 | |
Solubilité dans l’eau :210 g/l (20°C).Autres solubilités : miscible avec l’alcool, le chloroforme et l’éther | |
CC(C)C(O)=O | |
88.11 | |
CHEBI:16135 | |
≥99% | |
59°C | |
Liquide | |
0,95 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-195-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NQ4375000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Isobutyric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.