Learn More
ISOC1 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | ISOC1 |
|---|---|
| Concentration | 300 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17291376
|
Proteintech
25844-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17281376
|
Proteintech
25844-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The ISOC1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human ISOC1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ISOC1 antibody has been validated for the following applications: IP, WB,ELISA analysis.
Spécification
| ISOC1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 51015 |
| 300 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| Primary |