Learn More
Isoleucyl tRNA synthetase Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498253 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498253 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498253 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335104FR
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Isoleucyl tRNA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Isoleucyl tRNA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Isoleucyl tRNA synthetase
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 6.1.1, EC 6.1.1.5, FLJ20736, IARS1, ILERS, ILRS, IRS, isoleucine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Isoleucine--tRNA ligase, isoleucyl-tRNA synthetase, isoleucyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, PRO0785
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1158-1262 of human Isoleucyl tRNA synthetase (NP_002152.2).,, Sequence:, SAPSLINSSSTLLCQYINLQLLNAKPQECLMGTVGTLLLENPLGQNGLTHQGLLYEAAKVFGLRSRKLKLFLNETQTQEITEDIPVKTLNMKTVYVSVLPTTADF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3376
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG