Learn More
Acide itaconique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022679
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
97-65-4
C5H6O4
130.099
MFCD00004260
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
811
CHEBI:30838
Acide2-méthylidènebutanedioïque
C=C(CC(=O)O)C(=O)O
97-65-4
C5H6O4
130.099
MFCD00004260
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
811
CHEBI:30838
Acide2-méthylidènebutanedioïque
C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Itaconic acid is used in the preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene and acrylate latexes. It is also used to prepare poly-itaconic acid, resins biofuel components and ionomer cements. It finds application in the textile, chemical and pharmaceutical industries. It is also used as an additive in fibers and ion exchange resins to increase abrasion, waterproofing, physical resistance, dying affinity and better duration. Further, it acts as a co-monomer used in the preparation of acrylic fibers and rubbers, reinforced glass fiber, artificial diamonds and lens. In addition to this, it acts as a binder and sizing agent in non-weaving fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide itaconique est utilisé dans la préparation d’acrylonitrile-butadiène-styrène et de latex acrylate. Il est également utilisé pour préparer des acides poly-itaconiques, des résines à base de composants de biocarburants et des ciments ionomères. Il est utilisé dans les industries du textile, de la chimie et de l’industrie pharmaceutique. Il est également utilisé comme additif dans les fibres et les résines échangeuses d’ions pour augmenter l’abrasion, l’étanchéité, la résistance physique, l’affinité tinctoriale et offrir une durée supérieure. De plus, il agit comme un co-monomère utilisé dans la préparation de fibres acryliques et de caoutchoucs, de fibres de verre renforcées, de diamants artificiels et de lentilles. En outre, il agit comme liant et agent d’encollage pour les fibres non tissées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, le méthanol, l’hexane et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène, le chloroforme, le disulfure de carbone et l’éther de pétrole.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Itaconic acid
Point de fusion 165°C to 169°C
Densité 1.63
Point d’ébullition 268°C
Quantité 250 g
Beilstein 1759501
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5242
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,methanol,hexane and ethanol. Slightly soluble in benzene,chloroform,carbon disulfide and petroleum ether.
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 99%