Learn More
Invitrogen™ ITGA5/ITGB1 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA559620
Code nomenclature Nacres: NA.46
Código de producto. 30283831
  • 1204.00€ / 1mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term BMS patent anti-Integrin alpha 5 beta 1.
The ITGA5 and ITGB1 genes encode the alpha-5 and beta-1 subunits of integrin receptors, respectively. These integrins are transmembrane receptors that mediate cell adhesion and signaling between the extracellular matrix (ECM) and the cell interior. ITGA5, located on chromosome 12q13, binds with ITGB1, located on chromosome 10p11, to form the alpha 5 beta 1 integrin heterodimer, which specifically interacts with fibronectin, facilitating cell adhesion, migration, proliferation, and survival. Alterations in the expression and functional activity of ITGA5 and ITGB1 have been implicated in various cancers, such as gliomas and non-small cell lung cancer (NSCLC), where they play vital roles in tumor progression, metastasis, and the tumor immune microenvironment. Understanding the roles of these integrins can aid in the development of prognostic biomarkers and therapeutic targets for cancer treatment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ITGA5/ITGB1 Biosimilar
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado