missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITPK1 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30515359 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30515359 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30515359 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338522DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ITPK1 Polyclonal antibody specifically detects ITPK1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ITPK1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.7.1.134, EC 2.7.1.159, inositol 13,4-triphosphate 5/6 kinase, inositol 13,4-trisphosphate 5/6 kinase, Inositol 13,4-trisphosphate 5/6-kinase, inositol-tetrakisphosphate 1-kinase, Inositol-triphosphate 5/6-kinase, Ins(13,4)P(3) 5/6-kinase, ITRPK1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 185-414 of human ITPK1 (NP_055031.2).,, Sequence:, CVVQNFINHNAVLYKVFVVGESYTVVQRPSLKNFSAGTSDRESIFFNSHNVSKPESSSVLTELDKIEGVFERPSDEVIRELSRALRQALGVSLFGIDIIINNQTGQHAVIDINAFPGYEGVSEFFTDLLNHIATVLQGQSTAMAATGDVALLRHSKLLAEPAGGLVGERTCSASPGCCGSMMGQDAPWKAEADAGGTAKLPHQRLGCNAGVSPSFQQHCVASLATKASSQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3705
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.