Learn More
GPE Scientific™ Robinets double oblique J Young, à filetage fin
Les robinets double oblique J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.
Marque: GPE Scientific™ POR/D/20
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- À filetage fin
- Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
- Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Specifications
Robinets double oblique J Young à filetages fins | |
Robinet d’arrêt :20 mm | |
Dia. int. :19 mm, dia. ext. :24 mm | |
Double robinet |