Learn More
GPE Scientific™ Tube d’échantillonnage de gaz J Young avec robinets à joint torique
Le tube d’échantillonnage de gaz GPE Scientific™ J Young avec robinets à joint torique est un tube de prélèvement de gaz doté de vannes à joint torique à chaque extrémité.
Marque:  GPE Scientific™ GST/100
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15834774
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
  • Forme cylindrique, oblongue
  • Récipient étanche au gaz
  • Volume mesuré
  • Tube de prélèvement standard avec extrémités à vannes
Spécification
Spécification
Tube d’échantillon de gaz
100 ml