Learn More
GPE Scientific™ Vanne aiguille avec robinet à joint torique J Young
La vanne aiguille avec robinet à joint torique J Young GPE Scientific™ intègre un piston en PTFE scellé comme joint torique avec un point d’arrêt à aiguille en PTFE.
Marque: GPE Scientific™ POR/6/NV
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- La vanne aiguille intègre un piston en PTFE scellé comme robinet à joint torique avec un point d’arrêt à aiguille en PTFE.
- Les calibrages sur le corps indiquent le débit pour vous permettre de répéter les processus.
- Comprend un bras latéral unique
- Disponible avec différentes tailles de bras latéraux
Spécification
Robinet à pointeau avec bras latéral | |
PTFE | |
Piston en PTFE |
6 mm | |
Dia. int. :6 mm, dia. ext. :9 mm |