Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
81.95€ - 125.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Collecteurs à vide et lignes Schlenk |
---|---|
Comprend | Taraud fin pour filetage |
Type de produit | Flacon d’échantillon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15824794
|
GPE Scientific™
JCF/25 |
25 ml |
81.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844794
|
GPE Scientific™
JCF/50 |
50 ml |
83.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804794
|
GPE Scientific™
JCF/100 |
100 ml |
86.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834794
|
GPE Scientific™
JCF/250 |
250 ml |
99.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854794
|
GPE Scientific™
JCF/500 |
500 ml |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15814794
|
GPE Scientific™
JCF/1000 |
1000 ml |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
- Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
- Comprend un robinet à filetage fin
Spécification
Collecteurs à vide et lignes Schlenk | |
Taraud fin pour filetage | |
Flacon d’échantillon |