Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk cylindrique avec robinet à filetage fin et cône
Le flacon J Young Schlenk GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin et cône, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
97.40€ - 142.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Collecteurs à vide et lignes Schlenk |
---|---|
Comprend | Taraud et cône à filetage fin |
Type de produit | Flacon Schlenk |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15768029
|
GPE Scientific™
JCC/25 |
25 ml |
97.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15778029
|
GPE Scientific™
JCC/50 |
50 ml |
97.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854784
|
GPE Scientific™
JCC/100 |
100 ml |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884784
|
GPE Scientific™
JCC/250 |
250 ml |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894784
|
GPE Scientific™
JCC/500 |
500 ml |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874784
|
GPE Scientific™
JCC/1000 |
1000 ml |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
- Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
- Comprend un robinet à filetage fin et un cône
Spécification
Collecteurs à vide et lignes Schlenk | |
Taraud et cône à filetage fin | |
Flacon Schlenk |