Learn More
GPE Scientific™ Joint sphérique J Young, joint de cuvette femelle ou à joint torique
Le Joint sphérique J Young GPE Scientific™, joint de cuvette femelle ou à joint torique, est un joint sphérique interchangeable disponible avec joint torique Viton ou Viton recouvert de PTFE.
Marque:  GPE Scientific™ GBF/35/20
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 15854754
  • 31.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
  • Joint sphérique conçu pour une utilisation avec rotule
  • Disponibles avec différentes tailles de joints, différents alésages de tiges et diamètres externes de tiges
Spécification
Spécification
Alésage de la tige :20 mm, dia. ext. de la tige :24 mm
Joint sphérique / femelle
35/20