Learn More
GPE Scientific™ Joint sphérique J Young, joint de cuvette femelle ou à joint torique
Le Joint sphérique J Young GPE Scientific™, joint de cuvette femelle ou à joint torique, est un joint sphérique interchangeable disponible avec joint torique Viton ou Viton recouvert de PTFE.
19.80€ - 53.30€
Code produit | Marque | Type | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15894744
|
GPE Scientific™
GBF/12/2 |
Joint sphérique / femelle | 12/2 |
27.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15804754
|
GPE Scientific™
GBF/12/5 |
Joint sphérique / femelle | 12/5 |
19.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15814754
|
GPE Scientific™
GBF/18/7 |
Joint sphérique / femelle | 18/7 |
21.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15824754
|
GPE Scientific™
GBF/18/9 |
Joint sphérique / femelle | 18/9 |
21.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15834754
|
GPE Scientific™
GBF/28/12 |
Joint sphérique / femelle | 28/12 |
27.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15844754
|
GPE Scientific™
GBF/28/15 |
Joint sphérique / femelle | 28/15 |
26.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15854754
|
GPE Scientific™
GBF/35/20 |
Joint sphérique / femelle | 35/20 |
31.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15864754
|
GPE Scientific™
GBF/40/25 |
Joint sphérique / femelle | 40/25 |
41.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874754
|
GPE Scientific™
GBF/51/35 |
Joint sphérique / femelle | 51/35 |
53.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Joint sphérique conçu pour une utilisation avec rotule
- Disponibles avec différentes tailles de joints, différents alésages de tiges et diamètres externes de tiges
Spécification
Joint sphérique / femelle |