Learn More
GPE Scientific™ Joint sphérique J Young, joint de cuvette femelle ou à joint torique
Le Joint sphérique J Young GPE Scientific™, joint de cuvette femelle ou à joint torique, est un joint sphérique interchangeable disponible avec joint torique Viton ou Viton recouvert de PTFE.
Marque:  GPE Scientific™ GBF/12/2
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 15894744
  • 27.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-07-2024
Description
  • Joint sphérique conçu pour une utilisation avec rotule
  • Disponibles avec différentes tailles de joints, différents alésages de tiges et diamètres externes de tiges
Spécification
Spécification
Alésage de la tige :2 mm, dia. ext. de la tige :7 mm
Joint sphérique / femelle
12/2