missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jagged 1 Antibody (OTI3A10), DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18166753 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18166753 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18166753 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270115G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Jagged 1 Monoclonal specifically detects Jagged 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Jagged 1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI3A10
Conjugué DyLight 488
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène AGS, AHDMGC104644, Alagille syndrome, AWS, CD339, CD339 antigen, HJ1, jagged 1, Jagged1, JAGL1, protein jagged-1
Symboles de gène(s) JAG1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 523-759 of human Jagged 1 (NP_000205) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 182.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.