missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jak1 Antibody (413104) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB4260JF585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Jak1 Monoclonal antibody specifically detects Jak1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Simple Western,Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry,CyTOF
Spécification
| Jak1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| EC 2.7.10, JAK-1, JAK1Atyrosine-protein kinase JAK1, JAK1B, Janus kinase 1EC 2.7.10.2, JTK3 | |
| E. coli-derived recombinant human Jak1, Pro32-Phe286, Accession # P23458 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 413104 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 3716 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu