missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JAMP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18193798 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18193798 0.025 mL 25µL
18147647 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18193798 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP236446SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

JAMP Polyclonal specifically detects JAMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène JAMP
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 ug/ml, Immunohistochemistry 10 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q9P055
Alias de gène C14orf100, chromosome 14 open reading frame 100, HSPC213, HSPC327, JAMPCDA06, JNK1/MAPK8-associated membrane protein, JNK1-associated membrane protein, JNK-associated membrane protein, Jun N-terminal kinase 1-associated membrane protein, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.4
Symboles de gène(s) JKAMP
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide made to an internal portion of the human JAMP protein (between amino acids 20-150) [UniProt Q9P055]
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Unfolded Protein Response (UPR)
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51528
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.