missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JIK Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Code produit 18621882 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18621882 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621882 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297320H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

JIK Polyclonal antibody specifically detects JIK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène JIK
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène CTCL-associated antigen HD-CL-09, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-09, Dendritic cell-derived protein kinase, DPKJNK/SAPK-inhibitory kinase, EC 2.7.11, FLJ31808, hKFC-A, JIKEC 2.7.11.1, Jun kinase-inhibitory kinase, KDS, Kinase from chicken homolog A, MAP3K18DKFZp666H245, serine/threonine-protein kinase TAO3, STE20-like kinase, TAO kinase 3, Thousand and one amino acid protein 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human JIK fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Protein Kinase, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51347
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.