missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JPH4 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30497970 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497970 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497970 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327876AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

JPH4 Polyclonal specifically detects JPH4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène JPH4
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène JP4, JP-4, JPHL1, Junctophilin 4, Junctophilin Like 1, junctophilin-4, Junctophilin-Like 1 Protein, KIAA1831
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène JPH4 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human JPH4. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of JPH4.
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84502
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.