Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à sac Jumbo
Introduit pour répondre à la demande d’échantillonnage de gros articles, y compris les noix, les grains et les gros granulés. L’échantillonneur à sac Jumbo Sampling Systems™ est un moyen rapide et efficace d’obtenir des échantillons de substances contenues dans les sacs et sachets.
Marque: Sampling Systems™ 1309C-400
Informations supplémentaires : Poids : 1.44480kg
Description
- Type A : Style simple - il vous suffit de le positionner au-dessus du sac
- Type B : Bouchon d’extrémité - l’échantillon est conservé dans l’échantillonneur jusqu’à ce que l’échantillon soit déposé
- Type C : Adaptateur de flacon - les gouttes d’échantillon tombent directement dans le flacon
- En acier inox 316 l
- Pour longueurs de 400 mm ou 800 mm
Spécification
Échantillonneur Jumbo | |
Embout de l’adaptateur pour flacon | |
400 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
40 mm |