Learn More
JunB/AP-1 Antibody (PCRP-JUNB-3G2), FITC, R&D Systems™
Code produit 18606918 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606918 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606918 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308391F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45€
    607.95€ / 100µL
    Économisez 95.50€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
JunB/AP-1 Monoclonal specifically detects JunB/AP-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène JunB/AP-1
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-JUNB-3G2
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène activator protein 1, AP-1, jun B proto-oncogene, transcription factor jun-B
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human JunB/AP-1 protein (Uniprot: P17275)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3726
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus