Learn More
3M™ Kits de démarrage Jupiter™
Click to view available options
Type de filtre:
A2P
Filtre OV/HE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ceinture de décontamination ultraconfortable
- Indicateur de débit d’air et tube d’étalonnage
- Pair de filtres et de préfiltres à vapeurs et particules organiques (A2P)
- Tuyau respiratoire à longueur réglable
- Batterie rechargeable 8 heures (NiMH) et chargeur de batterie
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 8 heures |
| Type de batterie | NiMH |
| Type de filtre | A2P |
| Type de produit | Ensemble PAPR, sans coiffe |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les gaz, les vapeurs et les particules ou une combinaison de contaminants par filtre utilisé |
| Comprend | Unité turbo motorisée, ceinture de décontamination, tube d’étalonnage et indicateur de débit d’air, 2 x filtres A2P, préfiltres, tuyau respiratoire, batterie rechargeable, chargeur de batterie |
| Modèle | 56480 |
| Quantité | 1 de chaque |