Learn More
Justrite™ Fils antistatiques avec connecteurs d’extrémité
Évitent l'inflammation par les étincelles générées par le mouvement de liquides inflammables
62.10€ - 64.75€
Code produit | Marque | Matériau | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11954957
|
Justrite™
08496 |
Zinc, acier | Connecteurs d’extrémité : Pince manuelle et borne de 0,25 po. | 304,8 cm |
64.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12903455
|
Justrite™
08497 |
Cuivre, polyuréthane | Connecteurs d’extrémité : Pinces manuelles et borne de 0,25 po | 304,8cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11978039
|
Justrite™
08505 |
Zinc, acier | Pince en C (5/8 po) x pince crocodile (5/8 po) | 91,44cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Choix de câbles flexibles ou isolés.
- Fil flexible constitué d’un câble d’avion multibrin enveloppé dans de l’acier zingué
- Fil isolé constitué de fils de cuivre multibrin avec un revêtement de polyuréthane noir résistant à l’électricité
- Les longueurs standard des fils de mise à la terre sont de 3 et 10 pi (1 et 3 m) ; lorsque des longueurs plus longues sont nécessaires, utilisez plusieurs fils avec des extrémités de borne de 0,25 po (n° de réf. 17-985-90G ou 17-985-90J) boulonnés ensemble
Compliance
Conforme aux normes OSHA et aux réglementations de sécurité locales exigeant la mise à la terre des conteneurs pendant le transvasement de liquides et le raccord des fûts à une prise de terre.
†Enroulé.
Spécification
Câble |