Learn More
Justrite™ Robinets de baril, rallonge et vanne
Robinets de baril de sécurité à fermeture automatique
Marque: Justrite™ 08930
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05600kg
Description
- Les robinets de sécurité en laiton à fermeture automatique sont équipés d’un joint en résine fluorocarbonée PTFE, d’un pare-flammes et d’un joint standard de 0,75 po filetage NPT
- Les robinets en laiton se vissent dans le baril ; le modèle réglable s’adapte à la position du bec
- Des rallonges de robinet flexibles assurent la précision et empêchent les déversements ; disponibles en laiton de 8 po (20,3 cm) de long et en acier inox de 6 po (15,2 cm) de long
- Le robinet-vanne de baril en laiton s’adapte aux ouvertures NPT de 2 po (5,1 cm) et possède un large col pour faciliter la distribution de liquides visqueux à partir de barils en position horizontale
Certifications
Les robinets et les vannes sont homologués FM.
Spécification
Rallonge de tuyau flexible | |
Assure une précision supplémentaire et empêche les déversements | |
Laiton | |
20,3 cm |
FM | |
Robinet 08902, 08910 | |
8 po |