Learn More
Justrite™ Robinets de baril, rallonge et vanne
Robinets de baril de sécurité à fermeture automatique
34.10€ - 258.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11968039
|
Justrite™
08587 |
Rallonge de tuyau flexible | Acier inoxydable |
60.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11958039
|
Justrite™
08930 |
Rallonge de tuyau flexible | Laiton |
34.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11923599
|
Justrite™
08552 |
Robinet à vanne à tambour | Laiton |
258.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11963549
|
Justrite™
08910 |
Robinet de tambour réglable | Laiton |
76.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11954318
|
Justrite™
08902 |
Robinet de tambour rigide | Laiton |
63.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les robinets de sécurité en laiton à fermeture automatique sont équipés d’un joint en résine fluorocarbonée PTFE, d’un pare-flammes et d’un joint standard de 0,75 po filetage NPT
- Les robinets en laiton se vissent dans le baril ; le modèle réglable s’adapte à la position du bec
- Des rallonges de robinet flexibles assurent la précision et empêchent les déversements ; disponibles en laiton de 8 po (20,3 cm) de long et en acier inox de 6 po (15,2 cm) de long
- Le robinet-vanne de baril en laiton s’adapte aux ouvertures NPT de 2 po (5,1 cm) et possède un large col pour faciliter la distribution de liquides visqueux à partir de barils en position horizontale
Certifications
Les robinets et les vannes sont homologués FM.
Spécification
FM |