Learn More
Justrite™ Bidon de paillasse pour solvants, en acier
Pour faciliter le nettoyage de petites pièces dans des solvants, choisissez le bidon de paillasse en acier Justrite pour solvants.
97.50€ - 164.22€
Spécification
Type de produit | Bidon d’établi |
---|---|
Couleur | Rouge |
Matériau | Acier |
Finition | Peinture en poudre |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Hauteur (impériale) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Hauteur (impériale) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11956056
|
Justrite™
10375 |
FM, TUV | 4,5 in | 5 lb |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10794033
|
Justrite™
10175 |
FM, TUV | 5,5 in | 2 li |
97.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10273432
|
Justrite™
10775 |
FM, TUV | 6 po | 9 lb |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- En acier à revêtement de qualité supérieure
- Facile à utiliser : il suffit de placer le travail sur une plaque plongeante perforée à ressort ; enfoncer et agiter ; puis relâcher pour remettre la plaque en position de vidange
- La plaque perforée en acier plaqué est un pare-flammes efficace
- Le couvercle à charnière minimise les pertes par évaporation et la bordure protégée minimise les risques de blessures aux mains
Certifications
Homologués FM.
Specifications
Bidon d’établi | |
Rouge | |
Acier | |
Peinture en poudre |