Learn More
Blue Eagle Protections faciales de sécurité série K avec protecteur frontal et visière
Description
- Boîte contenant 100 protecteurs frontaux avec serre-tête et bandeau, ainsi que 100 visières
- Visière en plastique polycarbonate de 0,8 mm d’épaisseur
- Nécessite un assemblage avant la première utilisation
- Testé et approuvé pour un environnement de travail à température élargie
- Disponible dans plusieurs couleurs
- Certifié comme équipement de protection individuelle
Compliance
Ce produit est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité telles qu’elles sont prévues par la réglementation européenne (UE) 2016/425 pour l’EPI (équipement de protection individuelle).
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Classe optique optimale 1 |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| Description | Nécessite un assemblage avant la première utilisation |
| Couleur | Orange |
| Certifications / conformité (Europe) | Réglementation (UE) 2016/425 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Approuvé pour la plage de températures ambiantes -5 à +55°C |
| Matériau du bandeau | Polypropylène / polyester |
| Quantité | 100/boîte |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Flyers
Product Information
Instructions
Product Information
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.