Learn More
Cole-Parmer™ Câbles de rallonge de type K
Utilisez ces câbles de rallonge pour de nombreuses applications. Les câbles d’extension de type K Cole-Parmer™ sont dotés d’un fil thermocouple de calibre 20 (0,032 po de dia.) avec une isolation PVC/PVC.
Marque: Cole-Parmer™ 08516-35
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune et type T bleu
Spécification
ANSI | |
Câble de rallonge | |
7,5 m |