Learn More
Cole-Parmer™ Câbles de rallonge de type K
Utilisez ces câbles de rallonge pour de nombreuses applications. Les câbles d’extension de type K Cole-Parmer™ sont dotés d’un fil thermocouple de calibre 20 (0,032 po de dia.) avec une isolation PVC/PVC.
36.65€ - 49.26€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI |
---|---|
Type | Câble de rallonge |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11750979
|
Cole-Parmer™
08516-30 |
3 m |
36.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760979
|
Cole-Parmer™
08516-35 |
7,5 m |
49.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune et type T bleu
Spécification
ANSI | |
Câble de rallonge |