Learn More
Kallikrein 5 Antibody (KLK5/3841), HRP, R&D Systems™
Code produit 18601907 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601907 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601907 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308338H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    704.47€
    619.50€ / 100µL
    Économisez 84.97€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Kallikrein 5 Monoclonal specifically detects Kallikrein 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Kallikrein 5
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone KLK5/3841
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, kallikrein 5, Kallikrein-like protein 2, kallikrein-related peptidase 5, KLKL2, KLK-L2EC 3.4.21.-, SCTEkallikrein-5, Stratum corneum tryptic enzyme
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human Kallikrein 5 protein (around aa 36-177) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9Y337)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25818
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2c κ
Gamme de produits Novus