Learn More
Kallikrein 6/Neurosin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Kallikrein 6/Neurosin |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18624052
|
Novus Biologicals
NBP2-98247-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18640265
|
Novus Biologicals
NBP2-98247-50ul |
50 μg |
227.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beskrivning
Kallikrein 6/Neurosin Polyclonal antibody specifically detects Kallikrein 6/Neurosin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifikationer
| Kallikrein 6/Neurosin | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 5653 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Bssp, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, hK6, kallikrein 6 (neurosin, zyme), kallikrein-6, kallikrein-related peptidase 6, Klk7, neurosin, Protease M, protease, serine, 18, PRSS18, PRSS9MGC9355, Serine protease 18, Serine protease 9, SP59, Zyme | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Kallikrein 6/Neurosin (Accession#: NP_035307.2; Met 8-Leu 253) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel