Learn More
Kallikrein 6/Neurosin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène Kallikrein 6/Neurosin
Dilution Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18624052
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-98247-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18640265
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-98247-50ul
50 μg
227.00€
50µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Kallikrein 6/Neurosin Polyclonal antibody specifically detects Kallikrein 6/Neurosin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
Kallikrein 6/Neurosin
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
0.2 um filtered solution in PBS
5653
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse
Bssp, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, hK6, kallikrein 6 (neurosin, zyme), kallikrein-6, kallikrein-related peptidase 6, Klk7, neurosin, Protease M, protease, serine, 18, PRSS18, PRSS9MGC9355, Serine protease 18, Serine protease 9, SP59, Zyme
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Kallikrein 6/Neurosin (Accession#: NP_035307.2; Met 8-Leu 253)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.