Learn More
Karyopherin (importin) beta 3 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497946 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30497946 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497946 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335908R
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Karyopherin (importin) beta 3 Polyclonal antibody specifically detects Karyopherin (importin) beta 3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Karyopherin (importin) beta 3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp686O1576, FLJ43041, IMB3, imp5, importin 5, importin beta-3 subunit, Importin subunit beta-3, importin-5, karyopherin (importin) beta 3, Karyopherin beta-3, KPNB3, MGC2068, RAN binding protein 5, Ran_GTP binding protein 5, Ran-binding protein 5, RANBP5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-300 of human Karyopherin (importin) beta 3 (NP_002262.3).,, Sequence:, AAAAAEQQQFYLLLGNLLSPDNVVRKQAEETYENIPGQSKITFLLQAIRNTTAAEEARQMAAVLLRRLLSSAFDEVYPALPSDVQTAIKSELLMIIQMETQSSMRKKVCDIAAELARNLIDEDGNNQWPEGLKFLFDSVSSQNVGLREAALHIFWNFPGIFGNQQQHYLDVIKRMLVQCMQDQEHPSIRTLSARATAAFILANEHNVALFKHFADLLPGFLQAVNDSCYQNDDSVLKSLVEIADTVPKYLRPHLEATLQLSLKLCGDTSLNNMQRQLALEV
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3843
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG