missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCC2/SLC12A5 Antibody (905705), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Code produit 30026209 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30026209 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30026209 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8369APCCY7

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

KCC2/SLC12A5 Monoclonal antibody specifically detects KCC2/SLC12A5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KCC2/SLC12A5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 905705
Conjugué APC-Cyanine7
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, hKCC2, KCC2K-Cl cotransporter 2, KIAA1176erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5, solute carrier family 12 member 5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A5, Accession # Q9H2X9
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Potassium Channels
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57468
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.