missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCC2/SLC12A5 Antibody (905705), DyLight 550, Novus Biologicals™

Code produit 18522549 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18522549 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18522549 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8369L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

KCC2/SLC12A5 Monoclonal antibody specifically detects KCC2/SLC12A5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KCC2/SLC12A5
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 905705
Conjugué DyLight 550
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, hKCC2, KCC2K-Cl cotransporter 2, KIAA1176erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5, solute carrier family 12 member 5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A5, Accession # Q9H2X9
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Potassium Channels
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57468
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.