Learn More
KCTD18 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18602289 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602289 50 μg 50µL
18684099 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602289 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP30618750ul
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
KCTD18 Polyclonal specifically detects KCTD18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène KCTD18
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formule PBS, pH7.0
Alias de gène BTB/POZ domain-containing protein KCTD18, FLJ31322, FLJ37818, potassium channel tetramerisation domain containing 18,6530404F10Rik
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KCTD18 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 130535
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus