Learn More
KCTD2/5/17 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène KCTD2/5/17
Concentration 333 μg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16834784
Afficher les documents
Proteintech
15553-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16824784
Afficher les documents
Proteintech
15553-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The KCTD2/5/17 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KCTD2/5/17. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KCTD2/5/17 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
KCTD2/5/17
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
333 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
54442
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.