missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ki67/MKI67 Antibody (MKI67/8005R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-21122AF350
619.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ki67/MKI67 Monoclonal antibody specifically detects Ki67/MKI67 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Ki67/MKI67 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105 | |
| Recombinant fragment corresponding to C-terminus of human Ki67/MKI67 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience | |
| 4288 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MKI67/8005R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu