Learn More
KIAA1958 Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18606934 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606934 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606934 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320225H
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
KIAA1958 Polyclonal specifically detects KIAA1958 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène KIAA1958
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène FLJ39294, hypothetical protein LOC158405, KIAA1958, MGC142075
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KIAA1958 fragment
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 158405
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus