missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIDINS220 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18211053 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18211053 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18211053 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP150035

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

KIDINS220 Polyclonal specifically detects KIDINS220 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KIDINS220
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Immunoprecipitation 2-5 mcg/mg
Formule Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Alias de gène kinase D-interacting substrate, 220kDa
Symboles de gène(s) KIDINS220
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 1721 and 1771 of human Ankyrin Repeat-Rich Membrane Spanning using the numbering given in entry NP_065789.1 (GeneID 57498).
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57498
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.