missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF1C Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18269304 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18269304 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18269304 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP158137

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

KIF1C Polyclonal specifically detects KIF1C in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KIF1C
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène O43896
Alias de gène KIAA0706, kinesin family member 1C, kinesin-like protein KIF1C, LTXS1
Symboles de gène(s) KIF1C
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to KIF1C (kinesin family member 1C) The peptide sequence was selected from the C terminal of KIF1C. Peptide sequence GGGRSRGAGSAQPEPQHFQPKKHNSYPQPPQPYPAQRPPGPRYPPYTTPP.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10749
Spécificité du test Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Human: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Equine: 92%; Rat: 78%; Guinea pig: 76%; Mouse: 76%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 100μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.