missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kif3c Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18269742 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
18269742 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18269742 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP158193

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Kif3c Polyclonal specifically detects Kif3c in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigène Kif3c
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène O14782
Alias de gène KIF3C variant protein, kinesin family member 3C, kinesin-like protein KIF3C
Symboles de gène(s) KIF3C
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to KIF3C (kinesin family member 3C) The peptide sequence was selected from the middle region of KIF3C. Peptide sequence LQEQKERLEEEKAAIQDDRSLVSEEKQKLLEEKEKMLEDLRREQQATELL.
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3797
Spécificité du test Expected identity based on immunogen sequence: Canine: 100%; Equine: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rat: 100%; Bovine: 92%; Rabbit: 92%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.