Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisablesKimble™ KIMAX™-51 Brand avec ouverture usinée
Pointe trempée avec échelle brune permanente fondue dans une tubulure à alésage uniforme sans gravure
Marque: DWK Life Sciences 37034A25
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Pointe trempée avec échelle marron permanente fusionnée dans une tubulure uniforme sans gravure
Spécification
ASTM E1044 | |
Oui | |
15.74 in. | |
Blanc | |
400 mm |
Verre borosilicaté | |
0.1 ml | |
± 0.1 ml | |
25 mL | |
Pipette sérologique |