Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Code produit. 11853480
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 11853480
Marque: KleenGuard™ 40227
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour protéger les mains contre les dangers mécaniques. Paumes enduites de mousse nitrile pour une meilleure préhension à sec. Structure nylon tricotée sans coutures assurant respirabilité et confort. EPI de catégorie 2.
  • Conçus pour les tâches où la résistance, la préhension et la dextérité sont impératives
  • Les gants de protection sont dotés d’une préhension lors de la manipulation d’huiles et de graisses industrielles pour des tâches générales
  • Maintenez un haut degré de résistance à l’abrasion (EN 388) même après 5 cycles de lavage
  • Productivité 25 % supérieure à celle des gants en cuir aux capacités similaires
  • Les gants en nylon et en tricot sans couture à l’arrière de la main sont respirables pour un ajustement confortable
  • Sans silicone
Compliance
Conforme aux normes ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 388-4131, EN 420.
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN 388
Zone enduite Paume, doigts
Structure Maille sans coutures
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Noir
Finition externe Partiellement texturé
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions L
Modèle Full-hand Mitt
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, réparation de machines et manipulation de pièces
Type de manchette de gant Maille
Séries G40
Longueur (impériale) 9,4 in
Longueur (métrique) 24 cm